N,N'-Diethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
126942-25G 126942-5G
SIAL126942-25GEA 197 EUR
SIAL126942-25G SIAL126942-5G
N,N'-Diethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diethylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Molecular Weight: 116,21 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0,811 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009033
CAS-Nummer: 111-74-0
EINECS: 203-902-4
UN: 2685
ADR: 8,II