N,N'-Dimethylethylendiamin 85% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
116190250 116191000
ACRO116190250EA 81.9 EUR
ACRO116190250 ACRO116191000
N,N'-Dimethylethylendiamin 85% tech.
N,N'-Dimethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Siedepunkt: 119 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,819 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008290
CAS-Nummer: 110-70-3
EINECS: 203-793-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.008 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g