2,3-Difluor-p-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
005760-1G 005760-5G
FLUO005760-1GEA 48.8 EUR
FLUO005760-1G FLUO005760-5G
2,3-Difluor-p-kresol
2,3-Difluor-p-kresol
Formel: C₇H₆F₂O
MDL: MFCD01631651
CAS-Nummer: 261763-45-5
UN: 3261
ADR: 8,III