(±)-1,2-Octandiol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
200140100 200140500
ACRO200140100EA 35.9 EUR
ACRO200140100 ACRO200140500
(±)-1,2-Octandiol 98+%
(±)-1,2-Octandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…31 °C
Flammpunkt: 138 °C
MDL: MFCD00010738
CAS-Nummer: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %