(±)-1,2-Octandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-1,2-Octylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxyoctan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
213705-10G
213705-50G
SIAL213705-10GEA
28.4
EUR
SIAL213705-10G
SIAL213705-50G
(±)-1,2-Octandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Octandiol
Formel:
C₈H₁₈O₂ Molecular Weight: 146,23 g/mol Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 36 °C |
MDL:
MFCD00010738 CAS-Nummer: 1117-86-8 EINECS: 214-254-7 |