(±)-1,2-Octandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-1,2-Octylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxyoctan
L08031.09
L08031.18
L08031.09EA
34.3
EUR
L08031.09
L08031.18
(±)-1,2-Octandiol ≥97%
(±)-1,2-Octandiol
Purity: 97%
CAS No.: 1117-86-8
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 138°(280°F)
Melting Point: 28-34°
Boiling Point: 131-133°/10mm
Beilstein Reference: 1719619
MDL No.: MFCD00010738
Formel:
C₈H₁₈O₂ Molecular Weight: 146,23 g/mol Siedepunkt: 131…133 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 28…34 °C Flammpunkt: 138 °C (280 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010738 CAS-Nummer: 1117-86-8 EINECS: 214-254-7 |