3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
446424-25G
446424-5G
SIAL446424-25GEA
178
EUR
SIAL446424-25G
SIAL446424-5G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol
Formel:
C₁₅H₂₄O₂ Molecular Weight: 236.35 g/mol |
MDL:
MFCD00017254 CAS-Nummer: 88-26-6 EINECS: 201-815-6 |