2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol ≥90%, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol, 3,5-Bis(hydroxymethyl)-4-hydroxytoluene
A17369.14
A17369.22
A17369.36
A17369.14EA
41.7
EUR
A17369.14
A17369.22
A17369.36
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol ≥90%, tech.
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol
Purity: 90%
CAS No.: 91-04-3
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Melting Point: 119-126°
Beilstein Reference: 1240237
Formel:
C₉H₁₂O₃ Molecular Weight: 168,19 g/mol Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 119…126 °C Dichte: 1,382 g/cm³ (–173 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004619 CAS-Nummer: 91-04-3 EINECS: 202-036-4 |