2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methyl-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol, 3,5-Bis(hydroxymethyl)-4-hydroxytoluene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
227528-100G 227528-250G 227528-25G
SIAL227528-100GEA 130 EUR
SIAL227528-100G SIAL227528-250G SIAL227528-25G
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168.19 g/mol
Siedepunkt: 363
Schmelzpunkt: 133…134 °C
Dichte: 1.382 g/cm³ (–173 °C)
MDL: MFCD00004619
CAS-Nummer: 91-04-3
EINECS: 202-036-4