3,5-Dibrom-p-kresol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dibrom-4-methylphenol, 1,3-Dibrom-5-hydroxy-2-methylbenzol, 2,6-Dibrom-4-hydroxytoluol
L00660.03
L00660.06
L00660.03EA
77.3
EUR
L00660.03
L00660.06
3,5-Dibrom-p-kresol ≥97%
3,5-Dibrom-p-kresol
Purity: 97%
CAS No.: 13979-81-2
Molecular Formula: C7H6Br2O
Formula Weight: 265.94
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 2249692
Formel:
C₇H₆Br₂O Molecular Weight: 265,93 g/mol Schmelzpunkt: 106…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013968 CAS-Nummer: 13979-81-2 EINECS: 237-763-6 |