2,6-Dichlor-4-nitrotoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene
KM08058DA
KM08058EA
MAYBKM08058DAEA
0
EUR
MAYBKM08058DA
MAYBKM08058EA
2,6-Dichlor-4-nitrotoluol
2,6-Dichlor-4-nitrotoluol
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206.03 g/mol |
MDL:
MFCD00174267 CAS-Nummer: 7149-69-1 |