2,6-Difluor-m-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,6-Difluor-3-methylphenol, 2,4-Difluor-3-hydroxytoluol, 1,3-Difluor-2-hydroxy-4-methylbenzol
005761-1G 005761-5G
FLUO005761-1GEA 0 EUR
FLUO005761-1G FLUO005761-5G
2,6-Difluor-m-kresol
2,6-Difluor-m-kresol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144.12 g/mol
MDL: MFCD01631340
CAS-Nummer: 261763-46-6
UN: 3265
ADR: 8 III