4-Iod-2,6-xylenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Iod-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-iodphenol, 2-Hydroxy-5-iod-3-xylol
RDP00223DA RDP00223EA RDP00223EE
MAYBRDP00223DAEA 0 EUR
MAYBRDP00223DA MAYBRDP00223EA MAYBRDP00223EE
4-Iod-2,6-xylenol
4-Iod-2,6-xylenol
Formel: C₈H₉IO
Molecular Weight: 248,06 g/mol
MDL: MFCD00094415
CAS-Nummer: 10570-67-9