2,6-Dimethyl-4-nitrophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-nitro-3-xylol, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
A15472.06 A15472.14
A15472.06EA 54.5 EUR
A15472.06 A15472.14
2,6-Dimethyl-4-nitrophenol ≥98%
4-Nitro-2,6-xylenol
Purity: 98% CAS No.: 2423-71-4 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: ca 168° dec. Beilstein Reference: 1873275
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 168 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007339
CAS-Nummer: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9