2,6-Dimethyl-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Hydroxy-5-nitro-3-xylol, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
132713-10G 132713-1G
SIAL132713-10GEA 112 EUR
SIAL132713-10G SIAL132713-1G
2,6-Dimethyl-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2,6-xylenol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
MDL: MFCD00007339
CAS-Nummer: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9