2,4-Dimethyl-6-nitrophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dimethyl-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-5-nitro-3-xylene
B25205.06
B25205.14
B25205.22
B25205.06EA
41.7
EUR
B25205.06
B25205.14
B25205.22
2,4-Dimethyl-6-nitrophenol ≥98%
6-Nitro-2,4-xylenol
Purity: 98%
CAS No.: 14452-34-7
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.17
Melting Point: 68-71°
MDL No.: MFCD00191633
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol Schmelzpunkt: 68…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191633 CAS-Nummer: 14452-34-7 EINECS: 238-436-0 |