Adipinsäuredinitril 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,6-Hexandisäuredinitril, 1,4-Dicyanbutan, Adiponitril, Hexandinitril
Argon_Chemseal
43679.AE
43679.AP
43679.AEEA
30.1
EUR
43679.AE
43679.AP
Adipinsäuredinitril 99
Adipinsäuredinitril
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
Purity: 99+%
CAS No.: 111-69-3
Molecular Formula: NC(CH2)4CN
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 163°(325°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.951
Refractive Index: 1.4380
Odour: Odourless
Melting Point: 2°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1740005
UN No.: 2205
MDL No.: MFCD00001975
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol Siedepunkt: 295 °C Schmelzpunkt: 2 Dichte: 0.951 Flammpunkt: 163 °C (325 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001975 CAS-Nummer: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1 III |