Adipinsäuredinitril 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,6-Hexandisäuredinitril, 1,4-Dicyanbutan, Adiponitril, Hexandinitril
B23122.AK B23122.AU
B23122.AKEA 32.9 EUR
B23122.AK B23122.AU
Adipinsäuredinitril 98
Adipinsäuredinitril
Purity: 98% CAS No.: 111-69-3 Molecular Formula: NC(CH2)4CN Formula Weight: 108.14 Flash Point: 163°(325°F) Refractive Index: 1.4380 Odour: Odourless Melting Point: 2° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 1740005 UN No.: 2205 MDL No.: MFCD00001975
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 295 °C
Schmelzpunkt: 2
Dichte: 0.951
Flammpunkt: 163 °C (325 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001975
CAS-Nummer: 111-69-3
EINECS: 203-896-3
UN: 2205
ADR: 6.1 III