Adipinsäuredinitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,6-Hexandisäuredinitril, 1,4-Dicyanbutan, Adiponitril, Hexandinitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D77001-100ML
D77001-1L
SIALD77001-100MLEA
38.6
EUR
SIALD77001-100ML
SIALD77001-1L
Adipinsäuredinitril, Sigma-Aldrich®
Adipinsäuredinitril
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol Siedepunkt: 296 Schmelzpunkt: 2 Dichte: 0.965 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001975 CAS-Nummer: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...