Adipinsäuredinitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,6-Hexandisäuredinitril, 1,4-Dicyanbutan, Adiponitril, Hexandinitril
113830010
113831000
ACRO113830010EA
82.3
EUR
ACRO113830010
ACRO113831000
Adipinsäuredinitril 99%
Adipinsäuredinitril
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol Siedepunkt: 296 Schmelzpunkt: 1…3 °C Dichte: 0.95 g/cm³ Flammpunkt: 163 °C |
MDL:
MFCD00001975 CAS-Nummer: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Microbial contamination | (Salmonella) Absent in 25 g |
pH | 6 to 8 (50 % suspension in water) |
Sulfite (as SO2) | ≤10 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.07 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Mercury (Hg) | ≤0.05 ppm |