1,4-Phenyldiboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Benzoldiboronsäure, p-Phenylenbisboronsäure, Benzol-1,4-diboronsäure
B24064.03
B24064.06
B24064.14
AB131618.0005
B24064.03EA
40.9
EUR
B24064.03
B24064.06
B24064.14
ABCRAB131618.0005
1,4-Phenyldiboronsäure 96%
1,4-Phenyldiboronsäure
Purity: 96%
CAS No.: 4612-26-4
Molecular Formula: C6H8B2O4
Formula Weight: 165.75
Melting Point:
Formel:
C₆H₈B₂O₄ Molecular Weight: 165,75 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236018 CAS-Nummer: 4612-26-4 |