1,4-Phenyldiboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4-Benzoldiboronsäure, p-Phenylenbisboronsäure, Benzol-1,4-diboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
417130-25G 417130-5G
SIAL417130-25GEA 256 EUR
SIAL417130-25G SIAL417130-5G
1,4-Phenyldiboronsäure, Sigma-Aldrich®
1,4-Phenyldiboronsäure
Formel: C₆H₈B₂O₄
Molecular Weight: 165,75 g/mol
MDL: MFCD00236018
CAS-Nummer: 4612-26-4