16-Hydroxypalmitinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
16-Hydroxyhexadecansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
177490-1G
177490-5G
SIAL177490-1GEA
87.7
EUR
SIAL177490-1G
SIAL177490-5G
16-Hydroxypalmitinsäure, Sigma-Aldrich®
16-Hydroxypalmitinsäure
Formel:
C₁₆H₃₂O₃ Molecular Weight: 272,43 g/mol Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 95 °C |
MDL:
MFCD00002750 CAS-Nummer: 506-13-8 EINECS: 208-028-7 |