N,N-Diethylethylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-2-(diethylamino)ethan, 2-(Diethylamino)ethylamin, 2-Aminoethyldiethylamin
A19636.22 A19636.36
A19636.22EA 35.9 EUR
A19636.22 A19636.36
N,N-Diethylethylendiamin 99%
N,N-Diethylethylendiamin
Purity: 99% CAS No.: 100-36-7 Molecular Formula: (CH3CH2)2NCH2CH2NH2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4360 Melting Point: -70° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 605299 UN No.: 2685 MDL No.: MFCD00008176
Formel: C₆H₁₆N₂
Molecular Weight: 116,21 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C
Schmelzpunkt: < –70 °C
Dichte: 0,825
Flammpunkt: 30 °C (86 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008176
CAS-Nummer: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8,II