N,N-Diethylethylendiamin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-2-(diethylamino)ethan, 2-(Diethylamino)ethylamin, 2-Aminoethyldiethylamin
150701000 150705000
ACRO150701000EA 36.1 EUR
ACRO150701000 ACRO150705000
N,N-Diethylethylendiamin 98+%
N,N-Diethylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Molecular Weight: 116,21 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,82 g/cm³
Flammpunkt: 30 °C
MDL: MFCD00008176
CAS-Nummer: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %