N,N-Diethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Amino-2-(diethylamino)ethan, 2-(Diethylamino)ethylamin, 2-Aminoethyldiethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
112720-100G
112720-5G
SIAL112720-100GEA
98.1
EUR
SIAL112720-100G
SIAL112720-5G
N,N-Diethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylethylendiamin
Formel:
C₆H₁₆N₂ Molecular Weight: 116,21 g/mol Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 36 °C |
MDL:
MFCD00008176 CAS-Nummer: 100-36-7 EINECS: 202-844-7 UN: 2685 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...