N,N-Diethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Amino-2-(diethylamino)ethan, 2-(Diethylamino)ethylamin, 2-Aminoethyldiethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03215.0005
8.03215.0250
8.03215.9015
8.03215.0005EA
24.8
EUR
8.03215.0005
8.03215.0250
8.03215.9015
N,N-Diethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylethylendiamin
Formel:
C₆H₁₆N₂ Molecular Weight: 116,21 g/mol Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008176 CAS-Nummer: 100-36-7 EINECS: 202-844-7 UN: 2685 ADR: 8 (3),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -70 °C |
Molar Mass | 116.21 g/mol |
Boiling Point | 145 - 148 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 36 °C |
Explosion Limit | 0.7 - 8.4 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 245 °C |