6-Amino-m-kresol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B23560.09 B23560.18
B23560.09EA 27.5 EUR
B23560.09 B23560.18
6-Amino-m-kresol 98%
6-Amino-m-kresol
Purity: 98% CAS No.: 2835-98-5 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Melting Point: 155-159° Beilstein Reference: 386144
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007693
CAS-Nummer: 2835-98-5
EINECS: 220-620-7