2-Amino-p-kresol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzol, 3-Amino-4-hydroxytoluol, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylanilin
A19546.18
A19546.30
A19546.18EA
28.2
EUR
A19546.18
A19546.30
2-Amino-p-kresol 98%
2-Amino-p-kresol
Purity: 98%
CAS No.: 95-84-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 606494
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123,15 g/mol Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 134…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007699 CAS-Nummer: 95-84-1 EINECS: 202-457-3 |