2-Amino-p-kresol 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzol, 3-Amino-4-hydroxytoluol, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylanilin

163212500 163210500
ACRO163212500EA 66.3 EUR
ACRO163212500 ACRO163210500
2-Amino-p-kresol 97%
2-Amino-p-kresol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 134…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007699
CAS-Nummer: 95-84-1
EINECS: 202-457-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 139 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR