2-Amino-m-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-3-hydroxytoluol, 2-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-2-hydroxy-6-methylbenzol, 2-Hydroxy-6-methylanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
336572-25G 336572-5G
SIAL336572-25GEA 312 EUR
SIAL336572-25G SIAL336572-5G
2-Amino-m-kresol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-m-kresol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,15 g/mol
MDL: MFCD00075082
CAS-Nummer: 2835-97-4