N,N-Diethylpropylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Diethylamino)propylamin, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan, 3-Aminopropyldiethylamin, 1-Amino-3-(diethylamino)propan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14100.0100
8.14100.1000
8.14100.9020
8.14100.0100EA
32.5
EUR
8.14100.0100
8.14100.1000
8.14100.9020
N,N-Diethylpropylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylpropylendiamin
Formel:
C₇H₁₈N₂ Molecular Weight: 130,23 g/mol Siedepunkt: 168…171 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0,8283 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008218 CAS-Nummer: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 UN: 2684 ADR: 3 (8),III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -60 °C |
Molar Mass | 130.23 g/mol |
Boiling Point | 159.0 °C |
Vapor Pressure | 2.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 51 °C |
Refractive Index | 1.4413 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 215 °C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...