5-Amino-o-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
225088-25G 225088-5G
SIAL225088-25GEA 60.9 EUR
SIAL225088-25G SIAL225088-5G
5-Amino-o-kresol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-o-kresol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162 °C
MDL: MFCD00043922
CAS-Nummer: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6