4-Amino-m-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
144894-25G 144894-5G
SIAL144894-25GEA 113 EUR
SIAL144894-25G SIAL144894-5G
4-Amino-m-kresol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-m-kresol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 177…179 °C
MDL: MFCD00007871
CAS-Nummer: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2