4-Brom-3,5-xylenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Brom-5-hydroxy-3-xylol, 4-Brom-3,5-dimethylphenol
B21684.06
B21684.14
B21684.06EA
38.2
EUR
B21684.06
B21684.14
4-Brom-3,5-xylenol ≥99%
4-Brom-3,5-xylenol
Purity: 99%
CAS No.: 7463-51-6
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.07
Odour: Phenol-like
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2207127
MDL No.: MFCD00002315
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201.06 g/mol Siedepunkt: 259 Schmelzpunkt: 113…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002315 CAS-Nummer: 7463-51-6 EINECS: 231-255-8 |