3-Brom-4-fluorbenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
FL13217.POR
013217-25G
013217-5G
CHMPFL13217.POREA
0
EUR
CHMPFL13217.POR
FLUO013217-25G
FLUO013217-5G
3-Brom-4-fluorbenzylalkohol
3-Brom-4-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205,03 g/mol |
MDL:
MFCD00143093 CAS-Nummer: 77771-03-0 |