4-Brom-2-fluorbenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(4-Brom-2-fluorphenyl)methanol
FL13219.POR
013219-25G
013219-5G
CHMPFL13219.POREA
0
EUR
CHMPFL13219.POR
FLUO013219-25G
FLUO013219-5G
4-Brom-2-fluorbenzylalkohol
4-Brom-2-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205,03 g/mol |
MDL:
MFCD00143265 CAS-Nummer: 188582-62-9 |