3-Brom-5-fluorbenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: (3-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
FL13218.POR 013218-1G 013218-5G
CHMPFL13218.POREA 0 EUR
CHMPFL13218.POR FLUO013218-1G FLUO013218-5G
3-Brom-5-fluorbenzylalkohol
3-Brom-5-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205,03 g/mol
MDL: MFCD04116320
CAS-Nummer: 216755-56-5