4-Brom-2-methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
653187-10G 653187-1G
SIAL653187-10GEA 100 EUR
SIAL653187-10G SIAL653187-1G
4-Brom-2-methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO₂
Molecular Weight: 217,06 g/mol
MDL: MFCD07369762
CAS-Nummer: 17102-63-5