2-Brom-5-fluorbenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(2-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
FL13216.POR
013216-25G
013216-5G
CHMPFL13216.POREA
0
EUR
CHMPFL13216.POR
FLUO013216-25G
FLUO013216-5G
2-Brom-5-fluorbenzylalkohol
2-Brom-5-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205,03 g/mol |
MDL:
MFCD00142876 CAS-Nummer: 202865-66-5 |