5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-Brom-2-(hydroxymethyl)phenol, (5-Brom-2-hydroxyphenyl)methanol
331480050 331480250
ACRO331480050EA 58.7 EUR
ACRO331480050 ACRO331480250
5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol 98%
5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO₂
Molecular Weight: 203.04
Siedepunkt: 302
Schmelzpunkt: 106…111 °C
MDL: MFCD00004618
CAS-Nummer: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Merck Index: 12,01460
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %