4-Chlor-3,5-xylenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlor-3,5-dimethylphenol, 2-Chlor-5-hydroxy-3-xylol, Chlorxylenol
B21964.22 B21964.36
B21964.22EA 22 EUR
B21964.22 B21964.36
4-Chlor-3,5-xylenol ≥98%
4-Chlor-3,5-xylenol
Purity: 98+% CAS No.: 88-04-0 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: ca 246° Beilstein Reference: 1862539 Merck Reference: 14,2176 MDL No.: MFCD00002324
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,61 g/mol
Siedepunkt: ∼246 °C
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Dichte: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C (280 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002324
CAS-Nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 14,2176