4-Chlor-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlor-3,5-dimethylphenol, 2-Chlor-5-hydroxy-3-xylol, Chlorxylenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C38303-100G
C38303-500G
SIALC38303-100GEA
37.8
EUR
SIALC38303-100G
SIALC38303-500G
4-Chlor-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3,5-xylenol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156.61 g/mol Siedepunkt: 246 Schmelzpunkt: 114…116 °C Dichte: 1.364 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 132 |
MDL:
MFCD00002324 CAS-Nummer: 88-04-0 EINECS: 201-793-8 Merck Index: 13,02194 |