4-Chlor-3,5-xylenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlor-3,5-dimethylphenol, 2-Chlor-5-hydroxy-3-xylol, Chlorxylenol
109061000 109065000 109060025
ACRO109061000EA 20 EUR
ACRO109061000 ACRO109065000 ACRO109060025
4-Chlor-3,5-xylenol 99%
4-Chlor-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,61 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 113…116 °C
Dichte: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002324
CAS-Nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02194
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ