2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(5-chlor-2-hydroxyphenyl)methan, 2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol)
A12640.22 A12640.14 A12640.36
A12640.22EA 49.4 EUR
A12640.22 A12640.14 A12640.36
2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol) 95%
Dichlorophen
Purity: 95% CAS No.: 97-23-4 Molecular Formula: C13H10Cl2O2 Formula Weight: 269.13 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 1884514 Merck Reference: 14,3071 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002322
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Siedepunkt: 389 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 172…176 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002322
CAS-Nummer: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3071