2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bis(5-chlor-2-hydroxyphenyl)methan, 2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

133221-50G 133221-250G
SIAL133221-50GEA 86.6 EUR
SIAL133221-50G SIAL133221-250G
2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol), Sigma-Aldrich®
Dichlorophen
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Molecular Weight: 269,13 g/mol
Siedepunkt: 389 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 177…178 °C
Flammpunkt: >100 °C
MDL: MFCD00002322
CAS-Nummer: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
Merck Index: 13,03096

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR