4-Chlor-2-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647551-1G
647551-5G
SIAL647551-1GEA
56.2
EUR
SIAL647551-1G
SIAL647551-5G
4-Chlor-2-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol |
MDL:
MFCD06201140 CAS-Nummer: 129716-11-6 |