Diethylenglycolmonoethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Di(ethylenglycol)ethylether, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
MQ200
8.03127.2500 8.03127.9025
8.03127.2500EA 59.1 EUR
8.03127.2500 8.03127.9025
Diethylenglycolmonoethylether, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycolmonoethylether
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 197
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002872
CAS-Nummer: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -78 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4293 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 12.2 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C
Evaporation number 1200