2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
FL13334.POR 013334-1G
CHMPFL13334.POREA 0 EUR
CHMPFL13334.POR FLUO013334-1G
2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO₂
Molecular Weight: 156,16 g/mol
MDL: MFCD04116336
CAS-Nummer: 405-09-4