4-Fluor-3-methoxybenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
FL13337.POR
013337-1G
CHMPFL13337.POREA
0
EUR
CHMPFL13337.POR
FLUO013337-1G
4-Fluor-3-methoxybenzylalkohol
4-Fluor-3-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO₂ Molecular Weight: 156,16 g/mol |
MDL:
MFCD00272133 CAS-Nummer: 128495-45-4 |